Learn More
Gatifloxacin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gatifloxacin |
| CAS | 112811-59-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H22 F N3 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26) |
| SMILES | COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxochinolin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 375.39 |
| Mehr anzeigen |