Learn More
Thermo Scientific™ pCMV-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Artikelnummer. 12162250 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12162250 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12162250 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16191
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verstärken Sie die mutierte Gaussia-Luziferase-Expression mittels Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK) für eine verstärkte Signalausgabe.
Der Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Glow-Analyse der Genregulation mit dem natürlich sezernierten Gaussia-Luziferase-Reporter entwickelt wurde.
Die Gaussia-Dura-Luc-Vektoren enthalten eine mutierte Form des Gaussia-Luziferase-Gens, die eine bessere Biolumineszenz-Signalstabilität als die native Luziferase verleiht. Gaussia-Dura-Luziferase (ca. 20 kDa) ist ein sezernierendes Protein, das die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und in Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Besondere Merkmale:
  • Natürlich sezernierendes Gaussia-Dura-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression und Glüh-Stabilität in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O1) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pCMV-Gaussia-Dura-Luc-Vektor
Typ Luc-Vektor
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Liefertyp Transfektion
Menge 10 μg
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C.
Reporter-Gen Gaussia Dura Luziferase
Selektionsmittel (eukaryotisch) Puromycin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reporter-Assays
Promoter CMV