Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 2 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327674 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327674 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000722AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
CAS 120923-37-7, 83055-99-6, 64902-72-3, 94593-91-6, 126801-58-9, 38260-54-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amidosulfuron 50 μg/mL∣Bensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Chlorsulfuron 50 μg/mL∣Cinosulfuron 50 μg/mL∣Ethoxysulfuron 50 μg/mL∣Etrimfos 50 μg/mL∣Fenpyrazamine 50 μg/mL∣Flucetosulfuron 50 μg/mL∣Halosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Iodosulfuron-methyl sodium 50 μg/mL∣Mesosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Metazosulfuron 50 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 50 μg/mL∣Propyrisulfuron 50 μg/mL∣Pyrazosulfuron-ethyl 50 μg/mL∣Thifensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Triasulfuron 50 μg/mL∣Tribenuron-methyl (technical) 50 μg/mL∣Triflusulfuron-methyl 50 μg/mL∣Tritosulfuron 50 μg/mL