Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 3 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion |
| CAS | 30560-19-1, 64249-01-0, 95465-99-9, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitril |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 50 μg/mL∣Anilofos 50 μg/mL∣Cadusafos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 50 μg/mL∣Coumaphos 50 μg/mL∣Demeton (O+S) 50 μg/mL∣Demeton-S Sulfoxide 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfone 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 50 μg/mL∣Diazinon 50 μg/mL∣Dimethoate 50 μg/mL∣Disulfoton 50 μg/mL∣Disulfoton-oxon-sulfon 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 50 μg/mL∣Edifenphos 50 μg/mL∣EPN 50 μg/mL∣Ethion 50 μg/mL∣Ethoprophos 50 μg/mL∣Fensulfothion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion 50 μg/mL∣Fenthion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion-sulfoxide 50 μg/mL∣Formothion 50 μg/mL∣Iprobenfos 50 μg/mL∣Isazofos 50 μg/mL∣Isocarbofos 50 μg/mL∣Isofenphos-methyl 50 μg/mL∣Malaoxon 50 μg/mL∣Malathion 50 μg/mL∣Methacrifos 50 μg/mL∣Methidathion 50 μg/mL∣Omethoate 50 μg/mL∣Parathion-ethyl 50 μg/mL∣Phenthoate 50 μg/mL∣Phorate 50 μg/mL∣Phorate-sulfone 50 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 50 μg/mL∣Phosmet 50 μg/mL∣Phosmetoxon 50 μg/mL∣Phoxim 50 μg/mL∣Pirimiphos-methyl 50 μg/mL∣Profenofos 50 μg/mL∣Quinalphos 50 μg/mL∣Sulfotep 50 μg/mL∣Terbufos 50 μg/mL∣Terbufos-sulfone 50 μg/mL∣Terbufos-sulfoxide 50 μg/mL∣Thidiazuron 50 μg/mL∣Tolclofos-methyl 50 μg/mL∣Triazophos 50 μg/mL∣Vamidothion 50 μg/mL |