Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 4 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316944 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316944 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000724AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
CAS 71422-67-8, 57160-47-1, 22224-92-6, 31972-44-8, 31972-43-7, 86479-06-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorfluazuron 50 μg/mL∣Chlorobenzuron 50 μg/mL∣Fenamiphos 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 50 μg/mL∣Hexaflumuron 50 μg/mL∣Imazalil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Phosfolan 50 μg/mL∣Phospholan-methyl 50 μg/mL∣Procymidone 50 μg/mL∣Pyribenzoxim 50 μg/mL∣Teflubenzuron 50 μg/mL∣Triflumuron 50 μg/mL