Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 8 50 μg/ml in Acetonitril:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325625 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30325625 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000728MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Fenpropathrin∣(E)-Fenpyroximate∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Bioresmethrin∣Bitertanol∣Coumoxystrobin∣Cycloxydim∣Cyproconazole∣Deltamethrin∣Diclofop methyl∣Difenoconazole∣Diniconazole∣Dinocap∣Enoxastrobin∣Epoxiconazole∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenvalerate∣Fluazifop-butyl∣Fluoroglycofen-ethyl∣Isoprothiolane∣Ivermectin∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Methoprene∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Permethrin∣Picoxystrobin∣Piperonyl butoxide∣Propaquizafop∣Propargite∣Pyraflufen-ethyl∣Pyrethrin 1∣Pyriftalid∣Pyriproxyfen∣Quizalofop-ethyl∣Rotenone∣Spinetoram∣Spirodiclofen∣Spiromesifen∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Triadimenol
CAS 39515-41-8, 134098-61-6, 131860-33-8, 82657-04-3, 28434-01-7, 55179-31-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (±)-Fenpropathrin∣(E)-Fenpyroximate∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Bioresmethrin∣Bitertanol∣Coumoxystrobin∣Cycloxydim∣Cyproconazole∣Deltamethrin∣Diclofop methyl∣Difenoconazole∣Diniconazole∣Dinocap∣Enoxastrobin∣Epoxiconazole∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenvalerate∣Fluazifop-butyl∣Fluoroglycofen-ethyl∣Isoprothiolane∣Ivermectin∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Methoprene∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Permethrin∣Picoxystrobin∣Piperonyl butoxide∣Propaquizafop∣Propargite∣Pyraflufen-ethyl∣Pyrethrin 1∣Pyriftalid∣Pyriproxyfen∣Quizalofop-ethyl∣Rotenone∣Spinetoram∣Spirodiclofen∣Spiromesifen∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Triadimenol
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril/Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣(E)-Fenpyroximate 50 μg/mL∣Azoxystrobin 50 μg/mL∣Bifenthrin 50 μg/mL∣Bioresmethrin 50 μg/mL∣Bitertanol 50 μg/mL∣Coumoxystrobin 50 μg/mL∣Cycloxydim 50 μg/mL∣Cyproconazole 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Diclofop methyl 50 μg/mL∣Difenoconazole 50 μg/mL∣Diniconazole 50 μg/mL∣Dinocap 50 μg/mL∣Enoxastrobin 50 μg/mL∣Epoxiconazole 50 μg/mL∣Etofenprox 50 μg/mL∣Etoxazole 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣Fluazifop-butyl 50 μg/mL∣Fluoroglycofen-ethyl 50 μg/mL∣Isoprothiolane 50 μg/mL∣Ivermectin 50 μg/mL∣Kresoxim-methyl 50 μg/mL∣Lactofen 50 μg/mL∣Methoprene 50 μg/mL∣Myclobutanil 50 μg/mL∣Oxadiazon 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL∣Picoxystrobin 50 μg/mL∣Piperonyl butoxide 50 μg/mL∣Propaquizafop 50 μg/mL∣Propargite 50 μg/mL∣Pyraflufen-ethyl 50 μg/mL∣Pyrethrin 1 50 μg/mL∣Pyriftalid 50 μg/mL∣Pyriproxyfen 50 μg/mL∣Quizalofop-ethyl 50 μg/mL∣Rotenone 50 μg/mL∣Spinetoram 50 μg/mL∣Spirodiclofen 50 μg/mL∣Spiromesifen 50 μg/mL∣Tebuconazole 50 μg/mL∣Thiacloprid 50 μg/mL∣Thiamethoxam 50 μg/mL∣Triadimenol 50 μg/mL