Learn More
GB/T 5750.9-2006 Pyrethroid-Pestizidmischung 557 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324962 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324962 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000557AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
CAS 39515-41-8, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1, 91465-08-6, 52645-53-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣Cypermethrin 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL