missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GBA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16540602
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16540602 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16540602

Marke: Invitrogen™ PA597773

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GBA Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

GBA encodes a lysosomal membrane protein that cleaves the beta-glucosidic linkage of glycosylceramide, an intermediate in glycolipid metabolism. Mutations in this gene cause Gaucher disease, a lysosomal storage disease characterized by an accumulation of glucocerebrosides. A related pseudogene is approximately 12 kb downstream of this gene on chromosome 1. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GBA
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen GBA
Gen-Zugriffsnummer P04062
Gen-Alias acid beta glucosidase; acid beta-glucosidase; Alglucerase; betaGC; beta-GC; Beta-glucocerebrosidase; Cholesterol glucosyltransferase; Cholesteryl-beta-glucosidase; D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase; Gba; GBA1; GBAP; GBAP1; GC; GCase; GCB; GLUC; glucocerebrosidase; glucosidase, beta, acid; glucosylceramidase; glucosylceramidase beta; glucosylceramidase beta pseudogene 1; glucosylceramidase-like protein; imiglucerase; Lysosomal acid GCase; Lysosomal acid glucosylceramidase; lysosomal glucocerebrosidase; SGTase
Gensymbole GBA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Glucosylceramidase protein (215-343AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2629
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.