Learn More
Invitrogen™ GBA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5775), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
195.00 € - 468.00 €
Spezifikation
| Antigen | GBA |
|---|---|
| Klon | 23GB5775 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30089540
![]() |
Invitrogen™
MA552914 |
100 μL |
468.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30088875
|
Invitrogen™
MA552915 |
20 μL |
195.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GBA Recombinant Monoclonal antibody specifically detects GBA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpezifikation
| GBA | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P04062, P17439 | |
| 14466, 2629, 684536 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5775 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| acid beta glucosidase; acid beta-glucosidase; Alglucerase; betaGC; beta-GC; Beta-glucocerebrosidase; Cholesterol glucosyltransferase; Cholesteryl-beta-glucosidase; D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase; Gba; GBA1; GBAP; GBAP1; GC; GCase; GCB; GLUC; glucocerebrosidase; glucosidase, beta, acid; glucosylceramidase; glucosylceramidase beta; glucosylceramidase beta pseudogene 1; glucosylceramidase-like protein; imiglucerase; Lysosomal acid GCase; Lysosomal acid glucosylceramidase; lysosomal glucocerebrosidase; SGTase | |
| A synthesized peptide derived from human GBA (497-536AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GBA |