Learn More
GBF1 Antibody [Janelia Fluor« 525], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498713 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30498713 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30498713 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335248JF525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GBF1 Polyclonal antibody specifically detects GBF1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GBF1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ARF1GEF, BFA-resistant GEF 1, FLJ21263, golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1, golgi-specific brefeldin A resistance factor 1, Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1, KIAA0248FLJ21500, MGC134877, MGC134878
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-85 of human GBF1 (NP_004184.1).,, Sequence:, MVDKNIYIIQGEINIVVGAIKRNARWSTHTPLDEERDPLLHSFGHLKEVLNSITELSEIEPNVFLRPFLEVIRSEDTTGPITGLA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8729
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus