Learn More
Tocris Bioscience™ GBR 12909 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18728896
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18728896
Marke: Tocris Bioscience™ 0421/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective DA uptake inhibitor; also σ ligand
GBR 12909 dihydrochloride is a potent, competitive inhibitor of dopamine uptake (Ki = 1 nM for inhibition of striatal dopamine uptake). Has >100-fold lower affinity for the noradrenaline and 5-HT uptake carriers. Also a potent sigma ligand (IC50 = 48 nM). Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-[Bis-(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
CAS 67469-78-7
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 50mM in DMSO
Summenformel C28H32F2N2O.2HCl
Formelmasse Observed MW: 523.49
Nur für Forschungszwecke