missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16851245 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16851245 20 μL 20 Mikroliter
16841245 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16851245

Marke: Proteintech 216391AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Altered expression of GBX2, part of the homeobox-containing human family of DNA-binding transcription factors, is associated with therapy failure and death in patients with multiple types of cancer.

Spezifikation

Antigen GBX2
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GBX2
Gen-Zugriffsnummer P48031, P52951
Gen-Alias gastrulation brain homeobox 2, GBX2, Homeobox protein GBX 2
Gensymbole Gbx2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GBX2 Fusion Protein Ag16288
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14472, 2637
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.