Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäule
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
- Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Säulen mit 0,1 bis 0,32 mm Innendurchmesser |
| Material | Graphit |
| Menge | 10/Packung |