Learn More
Trajan Scientific and Medical™ forte BPX1-SIMD GC Column
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
Beschreibung
- 100 % Dimethylpolysiloxan
- Unpolare Säule
- Formstabilisierte Phase
- Geringes Säulenbluten
- Speziell für die Analyse von Hochtemperatur-Kohlenwasserstoffen entwickelt
- Ideal für simulierte Destillation geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Temperaturbereich | -30°bis +370 °C |
| Filmdicke | 2,65 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Material | Dimethylpolysiloxan |