Learn More
Macherey-Nagel™ CW Retention Gap für GC-Säulen
Artikelnummer. 10546691 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10546691
Marke: Macherey-Nagel™ 723712.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Lücke bei der Aufbewahrung von GC-Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittel und speziell für Methanol und Wasser
Temperaturbereich 250 °C
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1