Learn More
Macherey-Nagel™ Me-Sil Retention Gap für GC-Säulen
Artikelnummer. 10358591 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10358591
Marke: Macherey-Nagel™ 723706.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Lücke bei der Aufbewahrung von GC-Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für n-Hexan- und Diethylether-Analyse
Temperaturbereich 320 °C
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1