Learn More
Trajan™ Dichtungsring für GC-Ferrule
Artikelnummer. 10578102
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.59 mm
6.35 mm
Länge (metrisch):
1.7 mm
2.2 mm
Breite (metrisch):
3.2 mm
9.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10578102 6.35 mm 2.2 mm 9.9 mm 1 Stück
15298873 1.59 mm 1.7 mm 3.2 mm 10 Stück
10641983 1.59 mm 1.7 mm 3.2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578102 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0726003
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graphitdichtring zur Verwendung mit GC-Ferrulen
  • Zur Verwendung mit GC-Ferrulen
  • 100 % Graphitdichtring für 1/4 Zoll-Anschlüsse
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 mm
Länge (metrisch) 2.2 mm
Material 100 % Graphit
Typ Dichtungsring
Breite (metrisch) 9.9 mm