Learn More
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss
Artikelnummer. 11388631 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12.5 mm
17 mm
9.5 mm
Shimadzu-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11388631
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Universelle, langlebige Gaschromatographie-Septen. Fisherbrand™ GC Injection Port Septen sind gebrauchsfertige, transparente Septen, die in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich sind, um eine breite Kompatibilität mit allen gängigen Gaschromatographensystemen zu gewährleisten.
  • Universelle, langlebige GC-Septa
  • Geeignet für Eingangstemperaturen bis zu 340 °C
  • Niedrige Blutungen (Freisetzung von Siloxanen)
  • Gute Penetration und Dichtungseigenschaften (geringe Fragmentierung)
  • Lange Nutzungsdauer
  • Kein Anhaften an heißen Oberflächen, so einfach austauschbar
  • Gebrauchsfertig; keine weitere Vorbehandlung erforderlich
  • 25 Stück in einem wiederverschließbaren braunen Schraubhals-Fläschchen mit 1St.-Hydrol verpackt. Klasse
  • Erhältlich für alle gängigen Gaschromatographen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Universelle Injektionsanschluss-Septen
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Max. Temperatur (metrisch) 340 °C
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent HP (5700/5880-Serie); Varian (Injektortyp: gepackte Säulen); Varian (CP – alle Modelle); Durchsichtig
Menge 25/Packung