Learn More
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss
Artikelnummer. 11937061 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12.5 mm
17 mm
9.5 mm
Shimadzu-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11937061 17 mm 25 Stück
16368347 Shimadzu-Stecker 25 Stück
11388631 9.5 mm 25 Stück
11824860 10 mm 25 Stück
10756825 12.5 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11937061
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Universelle, langlebige Gaschromatographie-Septen. Fisherbrand™ GC Injection Port Septen sind gebrauchsfertige, transparente Septen, die in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich sind, um eine breite Kompatibilität mit allen gängigen Gaschromatographensystemen zu gewährleisten.
  • Universelle, langlebige GC-Septa
  • Geeignet für Eingangstemperaturen bis zu 340 °C
  • Niedrige Blutungen (Freisetzung von Siloxanen)
  • Gute Penetration und Dichtungseigenschaften (geringe Fragmentierung)
  • Lange Nutzungsdauer
  • Kein Anhaften an heißen Oberflächen, so einfach austauschbar
  • Gebrauchsfertig; keine weitere Vorbehandlung erforderlich
  • 25 Stück in einem wiederverschließbaren braunen Schraubhals-Fläschchen mit 1St.-Hydrol verpackt. Klasse
  • Erhältlich für alle gängigen Gaschromatographen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Universelle Injektionsanschluss-Septen
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Max. Temperatur (metrisch) 340 °C
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (8000-Serie), Finnigan (GCQ™/Trace™)
Menge 25/Packung