Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X5 GC inlet liner SGE Large Volume Injection
Artikelnummer. 12914081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12914081 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12914081 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092243
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Sinterglas
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent Technologies Geräten
Spezifikation
Produkttyp Einlass-Liner für LVI (Large Volume Injection)
Beschreibung Sinterglas
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 71 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Gerstel CIS 4 Injektor