Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LINER VA78 LVI PKT5 (VE=5 PCE)
Artikelnummer. 12954081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12954081 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12954081 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092245
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
Produkttyp LVI-Liner (Large Volume Injection)
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1.8/3.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Varian GC-Geräte
Auskleidungsmaterial Sinterglas