Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC inlet liner SGE split/splitless with single
Artikelnummer. 12904071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25/Packung
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12904071 25/Packung 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12904071 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092218
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner, Split/Splitless mit Einzelverjüngung (Quarzwolle)
Menge 25/Packung
Länge (metrisch) 78,5 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.3 mm