Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE SPME for Shimadzu 17A and 2014
Artikelnummer. 12984021
Click to view available options
Länge (metrisch):
95 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12984021
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09208901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Länge (metrisch) 95 mm
Product Type GC-Einlass-Liner, SPME-Liner
Innendurchmesser (metrisch) 0.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu GC-Geräte