Learn More
Trajan™ GC-Einlass-Liner
Artikelnummer. 31927360
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,75 mm
3 mm
3,4 mm
4 mm
5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
6,2 mm
6,3 mm
8 mm
Länge (metrisch):
54 mm
78,5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
112 mm
Produkttyp:
Geteilte Einlasseinlage
Packed Column Liner
SPME-Einlage
Spaltloser Einlassliner
Split FocusLiner
Split-/splitless Einlassliner
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless Taper FocusLiner
Split/Splitless-Einlage
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
31927360 3 mm 6 mm 112 mm Packed Column Liner 5 Stück
12973981 5 mm 8 mm 105 mm Split FocusLiner 5 Stück
10708534 4 mm 6,2 mm 92 mm Split/Splitless FocusLiner 5 Stück
12963991 3,4 mm 5 mm 95 mm Split-/splitless Einlassliner 5 Stück
12664935 3,4 mm 5 mm 54 mm Split-/splitless Einlassliner 1 Stück
12974021 0,75 mm 5 mm 95 mm SPME-Einlage 5 Stück
10635473 4 mm 6,2 mm 92 mm Split/Splitless Taper FocusLiner 5 Stück
12934071 4 mm 6,3 mm 78,5 mm Split/Splitless-Einlage 25 Stück
10085270 5 mm 8 mm 105 mm Spaltloser Einlassliner 5 Stück
12614935 3,4 mm 5 mm 95 mm Split/Splitless FocusLiner 1 Stück
10013712 3,4 mm 5 mm 95 mm Split/Splitless Taper FocusLiner 5 Stück
10422285 4 mm 6,3 mm 78,5 mm Geteilte Einlasseinlage 25 Stück
10310421 3 mm 8 mm 105 mm Spaltloser Einlassliner 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31927360 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 092236
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit GC-Instrumenten
  • Alle Einlass-Liner werden durch Hochtemperatur-Gasphasendeaktivierung (420 °C [788 °F]) deaktiviert
  • Lieferung in Blister-Verpackungen zur Vermeidung von Kontaminationen
  • Reduzierte Anzahl aktiver Stellen, sodass keine unerwünschten Reaktionen in Proben stattfinden
FocusLiners™
  • Enthalten zwei konische Abschnitte, die die Quarzwolle für optimales Abwischen der Nadelspitze und optimalen Probentransfer an Ort und Stelle halten und außerdem verhindern, dass sich die Quarzwolle in Richtung des Septums verschiebt oder nach unten in den Liner drückt
  • Für ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Erzielung einer geringeren Massendiskriminierung
  • Fast FocusLiners haben einen Innendurchmesser von 2.3 mm zur Verwendung mit Kappillarsäulen mit einem Innendurchmesser von 0.1 mm. Der enge Innendurchmesser führt auch zu kleineren Peakbreiten
Liner für splitlose Injektion
  • Quarzwolle fördert in einigen Split-Linern die Vermischung der Analyten und führt zu einer besseren Quantifizierung, bietet eine größere Oberfläche, die die Verdampfung flüssiger Proben fördert, dient als Falle für nichtflüchtige Rückstände in Proben und verhindert, dass die Probe vor der Verdampfung den Boden des Injektors erreicht
  • Liner für splitlose Injektion
    • Verjüngungen minimieren in einigen Splitless-Linern den Kontakt zwischen den Analyten und dem Boden des Injektionsports. Dies ist insbesondere bei sehr aktiven Verbindungen nützlich, außerdem werden Analyten auf die Säule geleitet, sodass die Säuleninstallation robuster ist
    Specifications
    Produkttyp Packed Column Liner
    Länge (metrisch) 112 mm
    Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
    Zur Verwendung mit (Geräte) AutoSystem and Clarus 500