missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GC Monoclonal Antibody (C4)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200123926
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
200 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17877582 200 μL 200 Mikroliter
17634266 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17877582

Marke: Invitrogen™ MA541691

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GC Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GC
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon C4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen GC
Gen-Zugriffsnummer P02774, P04276
Gen-Alias DBP; DBP/ VDBG; DBP/GC; DBP02; DBP-maf; epididymis secretory protein Li 51; Gc; Gc globulin; Gc protein-derived macrophage activating factor; GC, vitamin D binding protein; gc-globulin; GcMAF; Gc-MAF; GRD3; group specific component; Group specific component vitamin D binding protein; Group-specific component; group-specific component (vitamin D binding protein); hDBP; HEL-S-51; V VDB; VDB; VDBG; Vdbp; Vitamin D binding alpha globulin; vitamin D-binding alpha-globulin; vitamin D-binding protein; Vitamin D-binding protein-macrophage activating factor
Gensymbole GC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein Vitamin D Binding Protein. The antigen corresponds to amino acid range 209-401 of the target protein.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24384, 2638
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.