Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Schläuche für die Chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Artikelnummer. 12760740
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
25 Meter
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Gesamtlänge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 12760740 | 1 m | 0.075 mm | 0.363 mm | 1 Stück |
| 15258823 | 10 m | 0.25 mm | 0.15 mm | 10 Meter |
| 15258833 | 10 m | 0.15 mm | 0.285 mm | 10 Meter |
| 15208843 | 10 m | 0.53 mm | 0.68 mm | 10 Meter |
| 15238823 | 10 m | 0.01 mm | 0.285 mm | 10 Meter |
| 15278833 | 25 m | 0.22 mm | 0.363 mm | 25 Meter |
| 12750740 | 1 m | 0.025 mm | 0.363 mm | 1 Stück |
| 13184359 | 1 m | 0.05 mm | 0.363 mm | - |
| 15288833 | 10 m | 0.32 mm | 0.43 mm | 10 Meter |
| 15258843 | 1 m | 0.15 mm | 0.363 mm | 1 Stück |
| 15268843 | 1 m | 0.1 mm | 0.363 mm | 1 Stück |
| 15218823 | 10 m | 0.11 mm | 0.17 mm | 10 Meter |
| 15278823 | 10 m | 0.05 mm | 0.22 mm | 10 Meter |
| 15208833 | 10 m | 0.1 mm | 0.2 mm | 10 Meter |
| 10645473 | 10 m | 0.1 mm | 0.2 mm | 1 Stück |
| 15228823 | 25 m | 0.11 mm | 0.17 mm | 25 Meter |
| 15228833 | 25 m | 0.1 mm | 0.363 mm | 25 Meter |
| 15228843 | 10 m | 0.25 mm | 0.363 mm | 10 Meter |
| 15238833 | 10 m | 0.15 mm | 0.22 mm | 10 Meter |
| 10265032 | 10 m | 0.15 mm | 0.22 mm | - |
| 15248823 | 10 m | 0.25 mm | 0.285 mm | 10 Meter |
| 15248833 | 25 m | 0.15 mm | 0.22 mm | 25 Meter |
| 15268823 | 10 m | 0.04 mm | 0.14 mm | 10 Meter |
| 15288823 | 10 m | 0.05 mm | 0.15 mm | 10 Meter |
| 15298823 | 10 m | 0.06 mm | 0.22 mm | 10 Meter |
| 15298833 | 25 m | 0.32 mm | 0.43 mm | 25 Meter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12760740
missing translation for 'mfr'
Trajan Scientific and Medical™
missing translation for 'supplierNo'
062712
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Verfügbar ab: 01-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
27.18 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
- Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
- Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Specifications
Specifications
| Typ | Schläuche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, LC und Biotechnologie |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.075 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.363 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |