Learn More
GCET2 Antibody (HGAL/2834), DyLight 680, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18511229 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18511229 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18511229
Marke: Novus Biologicals NBP324293FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GCET2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon HGAL/2834
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human GCET2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 257144
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ