Learn More
GCLC Antibody (S08-2F5), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646853 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646853 100 μg 100 Mikroliter
18634683 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18646853
Marke: Novus Biologicals NBP319644100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
GCLC Monoclonal antibody specifically detects GCLC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GCLC
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S08-2F5
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias EC 6.3.2.2, gamma-ECS, Gamma-glutamylcysteine synthetase, GCS, GCS heavy chain, GLCL, GLCLCGCL, glutamate--cysteine ligase catalytic subunit, glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human GCLC (Uniprot # P48506)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2729
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG