Learn More
GCNF/NR6A1 Antibody (4G8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18657395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18657395 0.025 mL 0.03 Milliliter
18106447 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18657395
Marke: Novus Biologicals NBP2374670.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GCNF/NR6A1 Monoclonal specifically detects GCNF/NR6A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GCNF/NR6A1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4G8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias GCNF1, GCNFNR61, Germ cell nuclear factor, hGCNF, nuclear receptor subfamily 6 group A member 1, nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1, retinoic acid receptor-related testis-associated receptor, Retinoid receptor-related testis-specific receptor, RTRhRTR
Gensymbole NR6A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human NR6A1 (AA: 65-118) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 54.3 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Olfactory
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2649
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1