missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GCNF/NR6A1 Monoclonal specifically detects GCNF/NR6A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GCNF/NR6A1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4G8 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | GCNF1, GCNFNR61, Germ cell nuclear factor, hGCNF, nuclear receptor subfamily 6 group A member 1, nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1, retinoic acid receptor-related testis-associated receptor, Retinoid receptor-related testis-specific receptor, RTRhRTR |
| Gensymbole | NR6A1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?