Learn More
Invitrogen™ GCSH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5U2H0)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283725
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283725 100 μL 100 Mikroliter
30283389 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30283725
Marke: Invitrogen™ MA558156
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: SVRKFTEKHE WVTTENGIGT VGISNFAQEA LGDVVYCSLP EVGTKLNKQD EFGALESVKA ASELYSPLSG EVTEINEALA ENPGLVNKSC YEDGWLIKMT LSNPSELDEL MSEEAYEKYI KSIEE.
The glycine cleavage system catalyzes the degradation of glycine. The H protein (GCSH) shuttles the methylamine group of glycine from the P protein (GLDC) to the T protein (GCST).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GCSH
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 5U2H0
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen GCSH
Gen-Zugriffsnummer P23434
Gen-Alias 1100001L02Rik; 5730591C18Rik; GCE; Gcsh; Glycine cleavage system H protein, mitochondrial; glycine cleavage system protein H; glycine cleavage system protein H (aminomethyl carrier); lipoic acid-containing protein; mitochondrial glycine cleavage system H-protein; NKH
Gensymbole GCSH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-173 of human GCSH (NP_004474.2).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2653
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG