Learn More
GDC-0834, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486508 10 mg -
16462607 50 mg 50 Milligramm
16419097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15427
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GDC-0834
Physikalische Form Solid
CAS 1133432-49-1
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H36N6O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (53.62 mM)
SMILES O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C([C@H]6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 596.74
Formelmasse 596.74
Reinheit (%) 98.21%
Güte Research