missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-8/Myostatin Antibody (GDF9/4261), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18629268 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18629268 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18629268

Marke: Novus Biologicals NBP308680F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GDF-8/Myostatin Monoclonal antibody specifically detects GDF-8/Myostatin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GDF-8/Myostatin
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon GDF9/4261
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, Myostatin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recognizes the 113 amino acid carboxy-terminal fragment of GDF-8/Myostatin protein (Uniprot: O14793)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2660
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.