missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-9 Antibody (917319), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30030313 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30030313 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30030313

Marke: Novus Biologicals FAB8266PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GDF-9 Monoclonal antibody specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antigen GDF-9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 917319
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line derived recombinant human GDF-9, Met1-Arg454, Accession # O60383
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2661
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2b
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.