Learn More
Invitrogen™ Human GDF15 ELISA Kit
Artikelnummer. 15455003
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15455003 96 Tests 1 Set
17185449 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15455003
Marke: Invitrogen™ EHGDF15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human GDF15 ELISA quantitates Hu GDF15 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GDF15. Principle of the method The Human GDF15 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die knochenmorphogenetischen Proteine (z. B. BMP5, MIM 112265) sind Mitglieder der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie (siehe TGFB1, MIM 190180) und regulieren die Gewebedifferenzierung und -erhaltung. Sie werden als Vorläufermoleküle synthetisiert, die an einem dibasischen Spaltungsort verarbeitet werden, um C-terminale Domänen freizusetzen, die ein charakteristisches Motiv von 7 konservierten Cysteinen im reifen Protein aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q99988
Assay-Bereich 1.1 bis 800 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 800 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 9518
Gensymbol GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Signaltransduktion
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min