missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen GDF15
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16825635
Unterlagen ansehen
Proteintech
27455-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16815635
Unterlagen ansehen
Proteintech
27455-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Bone morphogenetic proteins (e. g., BMP5, MIM 112265) are members of the transforming growth factor-beta (see TGFB1, MIM 190180) superfamily and regulate tissue differentiation and maintece. They are synthesized as precursor molecules that are processed at a dibasic cleavage site to release C-terminal domains containing a characteristic motif of 7 conserved cysteines in the mature protein.
Spezifikation

Spezifikation

GDF15
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q99988, Q9Z0J7
23886, 9518
GDF15 Fusion Protein Ag26760
Primary
-20°C
GDF15
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GDF 15, GDF15, MIC 1, MIC1, NAG 1, NRG 1, NSAID activated gene 1 protein, NSAID regulated gene 1 protein, PDF, PLAB, Placental TGF beta, PTGFB
GDF15
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt