Learn More
GDP366, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492418 5 mg -
16470219 10 mg 10 Milligramm
16435437 50 mg 50 Milligramm
16419306 100 mg -
16414086 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16492418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00177
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GDP366
CAS 501698-03-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17N5OS
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (166.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 375.45
Formelmasse 375.45
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death