missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDP366, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099832
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492418 5 mg -
16470219 10 mg 10 Milligramm
16435437 50 mg 50 Milligramm
16419306 100 mg -
16414086 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00177

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.

GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GDP366
CAS 501698-03-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17N5OS
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (166.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 375.45
Formelmasse 375.45
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.