Learn More
Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs DNA-Polymerisations-Mischung
Artikelnummer. p-4907752 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μm
4 x 10 μm
Unit Size:
1 Stück
4 Stück
Product Code. 10196414
Brand: Cytiva 28406558
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Order Info
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Flüssig
Produkttyp DNA Polymerase Mix dNTP (je 20 mM A,C,G,T)
Konzentration 20 mM
Reinheit >99%
Menge 4 x 10 μm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling
Product Identifier
  • dNTP Mix - A C G T, 4 x 10
Hazard Statement
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Supplemental information
  • UNKNOWN ACUTE-4,8 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4,8% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.