Learn More
GE Healthcare SE 250 Mini-Vertical Unit for two slab gels, complete,
SE 250 Mini-Vertical unit for two slab gels
Marke:  GE Healthcare 80614745
Artikelnummer. 11320492
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Basic unit, 10 glass plates, two alumina notched plates, well-locating decal, SE 245 Dual Gel Caster, two each 0.75mm thick 10-well combs and 0.75mm thick spacer set.
Beschreibung
Beschreibung
  • Premium, multi-option, mini-vertical electrophoresis unit
  • Choose the SE 250 for fast results using a 10 x 8 cm mini-gel format
  • Run two gels at once in a single unit, and rely on the efficient cooling system to deliver flat, side-by-side sample lanes with no smiling
  • Assemble gel sandwiches and electrophoresis units quickly and easily using T-shaped spacers and specially designed clamps with integral springs
  • Cast up to four gels at once using a variety of casting stands or use precast gels from other manufacturers
  • Trust the safety lid interlocks to prevent accidental operator contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen