Learn More
Gefitinib-d3, TRC
Artikelnummer. 30395397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395397 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30395397 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3040021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gefitinib O-Methyl-D3
CAS 1173976-40-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C22H21D3ClFN4O3
Menge 1 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib-d3, Gefitinib-D3 (7-methoxy-D3), (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-(methoxy-d3)-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-(methoxy-d3)-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Molekulargewicht (g/mol) 449.92
Formelmasse 449.1709
Reinheit (%) >95