Learn More
GEFT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7205720 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16883694 20 μL 20 Mikroliter
16873694 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16883694
Marke: Proteintech 148391AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).
Spezifikation
Antigen GEFT
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ARHGEF25
Gen-Zugriffsnummer Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0
Gen-Alias ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
Gensymbole Arhgef25
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115557, 314904, 52666
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG