Learn More
Fisherbrand™ EXTERNAL CASTING SYSTEM - UPSTAND UPSTAND
Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.
Marke:  Fisherbrand™ FCVS10EXCASTERSYS
Artikelnummer. 11873293
  • 167.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
OmniPage Mini Vertikal-Systeme werden hauptsächlich für Protein-, aber auch Nukleinsäure-Elektrophoreseverfahren verwendet. Durch die Funktionalität in Kombination mit Anwenderfreundlichkeit ermöglichen die OmniPAGE CVS10-Systeme eine einfache, vielseitige vertikale Mini-Gel-Elektrophorese mit reproduzierbaren Ergebnissen.
Jedes OmniPage System kann bis zu 4 Handgele und 2 handelsübliche Fertiggele aufnehmen und bietet so absolute Flexibilität. Die einzigartige Gleitklemmentechnologie im PAGE-Einsatz ermöglicht ein schnelles und intuitives Gießen ohne Verschüttungen.
  • Elektrophorese-Tank Fasst das Gelmodul mit Gels/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
  • Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
  • Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicher
Alle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem
8 x 8,5 cm
Max. 2
Proteinelektrophorese
Externes Giesssystem
Ständer und Sockel
10 x 10 cm (Platte)