Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MH-675 Horizontale Gelelektrophoreseeinheit HIPS 16
Artikelnummer. 10050061
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
12
16
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Probenvolumen (metrisch):
11 μ l
15 μ l
17 μl
20 μ l
22 μl
30 μl
Breite (metrisch) Zähne:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Dicke (metrisch) Probenvolumen (metrisch) Breite (metrisch) Zähne unitSize
10050061 8 1,5 mm 30 μl 4,5 mm 1 Stück
10707131 16 1,5 mm 15 μ l 2,2 mm 1 Stück
10090471 12 2 mm 22 μl 2,5 mm 1 Stück
10738261 12 1,5 mm 17 μl 2,5 mm 1 Stück
11465739 12 1 mm 11 μ l 2,5 mm 1 Stück
10264091 8 1 mm 20 μ l 4,5 mm 1 Stück
12395498 16 2 mm 20 μ l 2,2 mm -
7 options
Artikelnummer. 10050061
Marke: Fisherbrand™ HU6C1.58
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit dem HU6 Mini Horizontal Gelelektrophorese-Gerät
  • Farbcodiert
  • Höhe einstellbar
  • Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
  • Well-Tiefe bis zum maximalen 32-Probendurchsatz
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HU6 Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 8
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 30 μl
Breite (metrisch) Zähne 4,5 mm