Learn More
Fisherbrand™ Kämme für CHU-25 und MH-3025 Maxi Plus Horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Artikelnummer. 10080181
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
26
52
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
Breite (metrisch) Zähne:
3 mm
7 mm
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
30 μl
45 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Dicke (metrisch) Breite (metrisch) Zähne Probenvolumen (metrisch) unitSize
10080181 26 1,5 mm 7 mm 45 μ l 1 Stück
10439932 52 1,5 mm 3 mm 20 μ l 1 Stück
12358446 26 1 mm 7 mm 30 μl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10080181
Marke: Fisherbrand™ HU25C1.526MC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit CHU25 Maxi-Plus gekühlter horizontaler Gelelektrophorese-Einheit
  • Farbcodiert
  • Höhe einstellbar
  • Bietet vollständige Kontrolle über das Ladevolumen und die Well-Tiefe
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CHU25 Maxi Plus gekühltes horizontales Gelelektrophoresesystem
Typ Kamm
Anzahl Wells 26
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 45 μ l
Breite (metrisch) Zähne 7 mm