Learn More
Cytiva Packungen mit Gel-Färbetablett
Artikelnummer. 10794977 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Dichtung
Glasplatten-Trenner
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gießstand
Vertikale Einheit Hoefer SE 600
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10794977 Glasplatten-Trenner Vertikale Einheit Hoefer SE 600 1 Stück
10117194 Dichtung Gießstand 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794977 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SE6102D
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit dem Flüssigkeitszufuhrsystem Hoefer Processor Plus.
  • Packung enthält Gelfärbetablett, PTFE-beschichtetes Tablett, Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Koppeln Sie zwei Gel-Sandwiches, damit bis zu vier Gele gleichzeitig laufen können.
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikale Einheit Hoefer SE 600
Typ Glasplatten-Trenner
Abmessungen (L x B) 18 x 16 cm