Learn More
Lonza™ GelBond™ Film für Agarosegele
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
12,5 cm
15 cm
16,5 m
18 cm
20.5 cm
24,5 cm
25,8 cm
Breite (metrisch):
8,5 cm
10 cm
10,2 cm
11 cm
11 cm
12,4 cm
12,5 cm
12,7 cm
16 cm
20,3 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
100 Bögen
100 Stück
Beschreibung
- Haftet während des Gießens dauerhaft an Gelen
- Erleichtert die Handhabung von Gelen
- Hilft, dass Gele während des Färbens und Trocknens ihre ursprünglichen Abmessungen behalten
- Erhältlich als Zuschnitte oder Rollenware
Hinweis: Polyesterfolien übertragen kein Licht von weniger als 310 nm und fluoreszieren bei höheren Wellenlängen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Agarose-Gel-Folie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agarosegel-Elektrophorese, Immundiffusion, Fixierung, Färbung, Entfärbung und Trocknungsverfahren |
| Material | Polyester |
| Menge | 1 Rolle |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,02 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 649,6 in. |
| Länge (metrisch) | 16,5 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10,2 cm |