Learn More
Lonza™ GelBond™ Film für Agarosegele
Artikelnummer. 11557755
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
12,5 cm
15 cm
16,5 m
18 cm
20.5 cm
24,5 cm
25,8 cm
Breite (metrisch):
8,5 cm
10 cm
10,2 cm
11 cm
11 cm
12,4 cm
12,5 cm
12,7 cm
16 cm
20,3 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
100 Bögen
100 Stück
Artikelnummer. 11557755
Marke: Lonza™ 53750
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Transparente, flexible Polyesterfolie unterstützt Gele durch Elektrophorese, Immundiffusion, Fixierung, Färbung, Entfärbung und Trocknung.GelBond™ Folie für Agarose-Gele ist zuverlässig, langlebig und praktisch.
  • Haftet während des Gießens dauerhaft an Gelen
  • Erleichtert die Handhabung von Gelen
  • Hilft, dass Gele während des Färbens und Trocknens ihre ursprünglichen Abmessungen behalten
  • Erhältlich als Zuschnitte oder Rollenware
Hinweis: Polyesterfolien übertragen kein Licht von weniger als 310 nm und fluoreszieren bei höheren Wellenlängen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Agarose-Gel-Folie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Agarosegel-Elektrophorese, Immundiffusion, Fixierung, Färbung, Entfärbung und Trocknungsverfahren
Material Polyester
Menge 1 Rolle
Dicke (angloamerikanisch) 0,007 in.
Dicke (metrisch) 0,02 cm
Länge (angloamerikanisch) 649,6 in.
Länge (metrisch) 16,5 m
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm