Learn More
Lonza™ GelBond™ Film für Agarosegele
Beschreibung
- Permanently attaches to gels during casting
- Makes gels easier to handle
- Helps gels retain their original dimensions during staining and drying
- Available as precut sheets or rolls
Note: polyester films will not transmit light of less than 310nm and will fluoresce at higher wavelengths
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Agarose-Gel-Folie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agarosegel-Elektrophorese, Immundiffusion, Fixierung, Färbung, Entfärbung und Trocknungsverfahren |
| Material | Polyester |
| Menge | 100 Blatt |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.02 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
| Breite (metrisch) | 8,5 cm |