Learn More
Fisherbrand™ Gel-gefüllte pH-Elektrode mit Epoxydschaft
Artikelnummer. 11776348 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11776348 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11776348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45 €
    65.96 € / 1 Stück
    Sparen 5.49 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese pH-Elektrode mit Gelfüllung eignet sich optimal zur Messung niedriger oder hoher Temperaturen von -5 bis 100 °C oder bei schnellen Temperaturschwankungen.
  • Standard-Elektrode
  • Elektrode mit pH-Gel-Epoxidkörper
  • Empfohlen für Messungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen (–5 bis 100 °C) oder bei schnellen Temperaturschwankungen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ Standards
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfohlen für Messungen bei hohen und niedrigen Temperaturen (–5 bis 100 °C) oder während schnellem Temperaturwechsel
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Modell pH mit Gelfüllung
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C